Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dichlorobenzoic acid |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 51-36-5 |
| Formula molecolare | C7H4Cl2O2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| InChI Key | CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3,5-dichlorobenzoic acid |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Vedi altri risultati |