Learn More
Metabolite 3-Chloroaniline in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12992424 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12992424 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12992424 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P810870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloroaniline
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 108-42-9
Formula molecolare C6H6ClN
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00007765
Numero UN 1648
InChI Key PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC Name 3-chloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 3-chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.