Learn More
Metabolite 4,4'-Dibromobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12955304 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12955304 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12955304 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P817190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dibromobiphenyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 92-86-4
Formula molecolare C12H8Br2
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00000101
InChI Key HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC Name 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Quantità 1 mL