Learn More
Metabolite 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12915324 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12915324 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12915324 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P817450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 10386-84-2
Formula molecolare C12Br2F8
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00000310
InChI Key YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
IUPAC Name 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Quantità 1 mL