Learn More
4-Bromofluorobenzene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12939683 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 12939683
Marca: Fisher Chemical P807860
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromofluorobenzene
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 460-00-4
Formula molecolare C6H4BrF
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00000342
Numero UN 1230
InChI Key AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC Name 1-bromo-4-fluorobenzene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 175.00
PubChem CID 9993
Quantità 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 4-Bromofluorobenzene 10ug/ml in methanol (purge & trap)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .