Learn More
4-Chloroaniline in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12942434 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12942434 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12942434 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P810940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloroaniline
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Formula molecolare C6H6ClN
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC Name 4-chloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:20331
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 4-Chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.