Learn More
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12992434 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12992434 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12992434 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P810990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloroaniline
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Formula molecolare C6H6ClN
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC Name 4-chloroaniline
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:20331