Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenol |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 106-48-9 |
| Formula molecolare | C6H5ClO |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1O)Cl |
| IUPAC Name | 4-chlorophenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.555 |
| Vedi altri risultati |