Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenol |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 106-48-9 |
| Formula molecolare | C6H5ClO |
| Concentrazione | 725 μg/mL |
| InChI Key | WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1O)Cl |
| IUPAC Name | 4-chlorophenol |
| Solvent or Matrix | Water |
| Vedi altri risultati |