Learn More
5-Androstane in DCM 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12917093 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12917093 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12917093 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P882210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Aminohippuric acid reagent.
Imballaggio Bottle
CAS 121-17-5
Nomi componenti o analita 5_-Androstane
Formula molecolare C7H3ClF3NO2
Concentrazione 1000 μg/mL
Numero MDL MFCD00007084
InChI Key TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Mass Spectrometry Standard
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Elemento 5-Androstane
IUPAC Name 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Quantità 5 mL