Learn More
7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 57-97-6 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C20H16 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C |
| IUPAC Name | 7,12-dimethylbenzo[a]anthracene |
| Vedi altri risultati |