Learn More
Acetaldehyde in Water 1000μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12963134 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12963134 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12963134 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P873870
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde
Imballaggio Ampoule
CAS 75-07-0
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C2H4O
Concentrazione 1000 μg/mL
InChI Key IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC=O
IUPAC Name acetaldeide
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Quantità 5 mL
ChEBI CHEBI:15343