Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetophenone |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 98-86-2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C8H8O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 1-phenylethanone |
| Mehr anzeigen |