Learn More
Metabolite Alpha-Endosulfan in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Endosulfan-alpha |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 959-98-8 |
| Formula molecolare | C9H6Cl6O3S |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | RDYMFSUJUZBWLH-AZVNHNRSSA-N |
| SMILES | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 406.904 |
| PubChem CID | 12309460 |
| Vedi altri risultati |