Specifica
| Materiale o nome chimico | Aniline |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 62-53-3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C6H7N |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00007629 |
| InChI Key | PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | NC1=CC=CC=C1 |
| Vedi altri risultati |