Learn More
Aniline in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12969513 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12969513 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12969513 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P804190
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline
Imballaggio Ampoule
CAS 62-53-3
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H7N
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES NC1=CC=CC=C1
IUPAC Name aniline
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 93.13
PubChem CID 6115
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:17296