Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthracene |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 120-12-7 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C14H10 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00001240 |
| InChI Key | MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 |
| Vedi altri risultati |