Learn More
Atrazine in Acelonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12969543 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 12969543
Marca: Fisher Chemical P804980
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Atrazine
Imballaggio Ampoule
CAS 1912-24-9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C8H14ClN5
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00041810
Numero UN 1648
InChI Key MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
IUPAC Name 6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 215.69
PubChem CID 2256
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:15930
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Atrazine,2-chloro-4-ethylamine-6-isopropylamine-1,3,5-triazine 10ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .