Learn More
Bentazone in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12999583 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12999583 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12999583 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P806000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Bentazone
Imballaggio Ampoule
CAS 25057-89-0
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C10H12N2O3S
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC Name 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2$l^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:3018
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Bentazone,3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide 10ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .