Specifica
| Materiale o nome chimico | Bentazone |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 25057-89-0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C10H12N2O3S |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O |
| IUPAC Name | 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2$l^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one |
| Vedi altri risultati |