Learn More
Bentazone in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12929593 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12929593 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12929593 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P806030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Bentazone
Imballaggio Ampoule
CAS 25057-89-0
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C10H12N2O3S
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC Name 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2$l^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:3018
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1 ML Metabolite Bentazone in Methanol 100µg/mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol