Learn More
Benzo(a)anthracene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12969603 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12969603 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12969603 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P806370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico Benzo(a)anthracene
Imballaggio Ampoule
CAS 56-55-3
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C18H12
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00003599
Numero UN 1230
InChI Key DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
IUPAC Name tetraphene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 228.29
PubChem CID 5954
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:51348
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Benzo(a)anthracene 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .