Learn More
Benzo(g,h,i)perylene in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Benzo(g,h,i)perylene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 191-24-2 |
| Formula molecolare | C22H12 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero UN | 1648 |
| InChI Key | GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 276.338 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Benzo(g,h,i)perylene 10ug/ml in acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?