Learn More
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzo(g,h,i)perylene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 191-24-2 |
| Formula molecolare | C22H12 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 276.338 |
| PubChem CID | 9117 |
| Vedi altri risultati |