Learn More
Bifenox in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12973174 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12973174 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12973174 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P874320
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Bifenox
Imballaggio Ampoule
CAS 42576-02-3
Formula molecolare C14H9Cl2NO5
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00055314
InChI Key SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC Name methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 342.13
PubChem CID 39230
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:6613