Learn More
Bis-(4-aminophenyl)-methane in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12963184 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12963184 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12963184 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P874420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Bis-(4-aminophenyl)-methane
Imballaggio Ampoule
CAS 101-77-9
Formula molecolare C13H14N2
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00007914
InChI Key YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
Solvent or Matrix Toluene
Molecular Weight (g/mol) 198.27
PubChem CID 7577
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:32506