missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Bromacil |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 314-40-9 |
| Formula molecolare | C9H13BrN2O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero UN | 1648 |
| InChI Key | CTSLUCNDVMMDHG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC(C)N1C(=O)C(=C(NC1=O)C)Br |
| IUPAC Name | 5-bromo-3-butan-2-yl-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Standard solution Bromacil 100ug/ml in acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?
