missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metabolite Bromobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12979663 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12979663 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12979663 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P807520

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Bromobenzene
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 314-40-9
Formula molecolare C9H13BrN2O2
Concentrazione 100 μg/mL
Numero UN 1230
InChI Key CTSLUCNDVMMDHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)N1C(=O)C(=C(NC1=O)C)Br
IUPAC Name 5-bromo-3-butan-2-yl-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 261.119
PubChem CID 9411
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:83658
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Bromobenzene 100ug/ml in methanol (purge & trap)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.