Learn More
Metabolite Carbazole in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12999753 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 12999753
Marca: Fisher Chemical P809540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Carbazole
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Formula molecolare C12H9N
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00004960
InChI Key UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC Name 9H-carbazole
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:27543