Learn More
Metabolite Carbazole in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12989943 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12989943 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12989943 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P832400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Carbazole
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Formula molecolare C12H9N
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00004960
InChI Key UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC Name 9H-carbazole
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:27543