Learn More
Metabolite Carbendazime in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12949763 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12949763 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12949763 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P809620
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Carbendazim
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 10605-21-7
Formula molecolare C9H9N3O2
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00055390
Numero UN 1230
InChI Key TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC Name methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 191.19
PubChem CID 25429
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:3392
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Carbendazim 10ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .