Learn More
Metabolite Carbendazime in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbendazim |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 10605-21-7 |
| Formula molecolare | C9H9N3O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00055390 |
| Numero UN | 1230 |
| InChI Key | TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)NC1=NC2=CC=CC=C2N1 |
| IUPAC Name | methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Carbendazim 100ug/ml in methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .