Learn More
Chlormequat Chloride in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12992414 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12992414 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12992414 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P810660
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Chlormequat Chloride
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 999-81-5
Formula molecolare C5H13Cl2N
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
IUPAC Name 2-chloroethyl(trimethyl)azanium;chloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Quantità 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 10ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.