Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloromethane |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 74-87-3 |
| Formula molecolare | CH3Cl |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCl |
| IUPAC Name | chloromethane |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 50.485 |
| Vedi altri risultati |