Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlortoluron |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 15545-48-9 |
| Formula molecolare | C10H13ClN2O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00018275 |
| Numero UN | 1648 |
| InChI Key | JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1 |
| IUPAC Name | 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurea |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Chlortoluron 100ug/ml in acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.