Learn More
Metabolite Chlortoluron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12952534 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12952534 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12952534 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P812950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Chlortoluron
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 15545-48-9
Formula molecolare C10H13ClN2O
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00018275
InChI Key JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
IUPAC Name 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:81981