Learn More
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12952654 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tamaño de la unidad
12952654 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12952654 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P816120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico Decafluorobiphenyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 434-90-2
Formula molecolare C12F10
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Quantità 1 mL