Learn More
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12935294 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12935294 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12935294 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P816950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzo(a,h)anthracene
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 53-70-3
Formula molecolare C22H14
Concentrazione 10 μg/mL
InChI Key LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
IUPAC Name naphtho[1,2-b]phenanthrene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 278.354
PubChem CID 5889
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:35299