missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibenzo(a,h)anthracene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 53-70-3 |
| Formula molecolare | C22H14 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32 |
| IUPAC Name | naphtho[1,2-b]phenanthrene |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 278.354 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?