Learn More
Dibromochloromethane in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12975304 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12975304 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12975304 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P817230
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromochloromethane
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 124-48-1
Formula molecolare CHBr2Cl
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(Cl)(Br)Br
IUPAC Name dibromo(chloro)methane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 208.277
PubChem CID 31296
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34627
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1 ML Metabolite Dibromochloromethane in Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibromochloromethane, methanol