missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diflufenican in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12955484 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12955484

Marca: Fisher Chemical P820540

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Materiale o nome chimico Diflufenican
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 83164-33-4
Formula molecolare C19H11F5N2O2
Concentrazione 100 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key WYEHFWKAOXOVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)NC3=C(C=C(C=C3)F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 394.301
PubChem CID 91735
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:81824
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Diflufenican 100ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato