Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethenamid |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 87674-68-8 |
| Formula molecolare | C12H18ClNO2S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CSC(=C1N(C(C)COC)C(=O)CCl)C |
| IUPAC Name | 2-chloro-N-(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 275.791 |
| Vedi altri risultati |
Safety and Handling
Product Identifier
- Metabolite Dimethenamid in Methanol 100µg/mL
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol