Learn More
Metabolite Endosulfan-total (sulfate) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Endosulfan-total (sulfate) |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 1031-07-8 |
| Formula molecolare | C9H6Cl6O4S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N |
| SMILES | C1C2C(COS(=O)(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 422.903 |
| PubChem CID | 71312398 |
| Vedi altri risultati |