Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoranthene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 206-44-0 |
| Formula molecolare | C16H10 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00001184 |
| InChI Key | GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13 |
| IUPAC Name | fluoranthene |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Vedi altri risultati |