Learn More
Fluorene in Cyclohexane 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12926773 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12926773 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12926773 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P826300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorene
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 86-73-7
Formula molecolare C13H10
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00001111
Numero UN 1145
InChI Key NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
IUPAC Name 9H-fluorene
Solvent or Matrix Cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 166.22
PubChem CID 6853
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:28266
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Fluorene 10ug/ml in cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .