missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fonofos |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 944-22-9 |
| Formula molecolare | C10H15OPS2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero UN | 1145 |
| InChI Key | KVGLBTYUCJYMND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOP(=S)(CC)SC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | ethoxy-ethyl-phenylsulfanyl-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Fonofos 10ug/ml in cyclohexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?