missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fonofos |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 944-22-9 |
| Formula molecolare | C10H15OPS2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero UN | 1648 |
| InChI Key | KVGLBTYUCJYMND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOP(=S)(CC)SC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | ethoxy-ethyl-phenylsulfanyl-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Fonofos 10ug/ml in acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?