Specifica
| Materiale o nome chimico | Formaldehyde |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 50-00-0 |
| Formula molecolare | CH2O |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00003274 |
| InChI Key | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=O |
| IUPAC Name | formaldeide |
| Solvent or Matrix | Water |
| Vedi altri risultati |