Learn More
Formaldehyde in Water 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12916813 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12916813 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12916813 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P827090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 50-00-0
Formula molecolare CH2O
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC Name formaldeide
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:16842