Learn More
Heptachlor-exo-epoxide in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12926853 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 12926853
Marca: Fisher Chemical P827990
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Heptachlor-exo-epoxide
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 1024-57-3
Formula molecolare C10H5Cl7O
Concentrazione 10 μg/mL
InChI Key ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N
SMILES C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 389.299
PubChem CID 94865622
Quantità 10 mL